Learn More
Anisol, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15661120 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 l
2.5 l
20 L
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15661120 1 l Glasflasche 1 Liter
15691120 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
15671120 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15681120 20 L Edelstahlkanne 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15661120 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 1232261L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-66-3
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00008354
InChI-Schlüssel RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methoxybenzol, Methylphenylether, Benzol, Methoxy, Phenylmethylether, Phenoxymethan, Phenolmethylether, Methoxy-Benzol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC-Name Anisol
SMILES COC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anisol
Schmelzpunkt -37 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.995 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 154 °C
Flammpunkt 51 °C (123.8 °F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H5
Brechungsindex n20/D 1.516 (Lit.)
Menge 1 l
UN-Nummer UN2222
Beilstein 506892
Dampfdichte 3.7 (vs. Luft)
Formelmasse 108.14 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.