Learn More
Anisomycin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17630887 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17630887 10 mg 10 Milligramm
17640887 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17630887 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215988110
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Synonym: 2-[p-Methoxybenzyl]-3,4-Pyrrolidinediol 3-acetat, (2R,3S,4S)-2-(4-Methoxybenzyl)-3,4-Pyrrolidinediol-3-acetat, Flagecidin
Anisomycin ist ein Antiprotozoalmittel, das die Proteinsynthese hemmt und eine eingeschränkte Untergruppe von Kinasen aktiviert, die derzeit nur durch p54 und MAP-Kinase identifiziert werden. Es kann als Untersuchungshilfe für zytoplasmatische Signale verwendet werden, die zu nuklearer Signalisierung und Induktion von c-fos und c-jun führen. Nutzungshinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical™ nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22862-76-6
Spezifikation
Physikalische Form Powder
Quelle Streptomyces griseolus
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Reinheit (%) ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anisomycin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisomycin