Learn More
Anisomycin, TRC
Artikelnummer. 30332127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30332127 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332127 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA673925200MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anisomycin
CAS 22862-76-6
Summenformel C14H19NO4
Menge 200 mg
Synonym (2R,3S,4S)-2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-3,4-pyrrolidinediol 3-Acetate, (-)-Anisomycin(2R,3S,4S)-2-(p-Methoxybenzyl)-3,4-pyrrolidinediol 3-Acetate, (2R,3S,4S)-2-(p-Methoxyphenylmethyl)-3-acetoxy-4-hydroxypyrrolidine, (-)-Anisomycin, Flagecidin, NSC 76712, Wuningmeisu C
InChI-Formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-9(16)19-14-12(15-8-13(14)17)7-10-3-5-11(18-2)6-4-10/h3-6,12-15,17H,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,14+/m1/s1
SMILES COc1ccc(C[C@H]2NC[C@H](O)[C@H]2OC(=O)C)cc1
IUPAC-Name [(2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrrolidin-3-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 265.3
Formelmasse 265.1314