Beschreibung
Ankyrin Repeat Domain 24 Polyclonal specifically detects Ankyrin Repeat Domain 24 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Ankyrin Repeat Domain 24 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | Q8TF21 |
| Gen-Alias | ANKRD24, Ankyrin Repeat Domain-Containing Protein 24, KIAA1981 |
| Gensymbole | ANKRD24 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |