missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Annexin A1 Antibody (CL0199) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52875JF669
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Annexin A1 Monoclonal antibody specifically detects Annexin A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Annexin A1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| annexin A1, Annexin I, annexin I (lipocortin I), Annexin-1, ANX1, Calpactin II, calpactin-2, Chromobindin-9, Lipocortin I, LPC1annexin-1, p35, Phospholipase A2 inhibitory protein | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P04083, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Protein Kinase, Signal Transduction | |
| 301 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL0199 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur