missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Annexin A6 Polyclonal specifically detects Annexin A6 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Konjugat | FITC |
| Verdünnung | Western Blot |
| Zusammensetzung | PBS |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Forschungsgebiet | Endosome Markers |
| Inhalt und Lagerung | Store at 4C in the dark. |
| Produkttyp | Antibody |
| Produktlinie | Novus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?