missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Annexin IV (ANX4) belongs to the annexin family of calcium-dependent phospholipid binding proteins. Although their functions are still not clearly defined, several members of the annexin family have been implicated in membrane-related events along exocytotic and endocytotic pathways. ANX4 has 45 to 59% identity with other members of its family and shares a similar size and exon-intron organization. Isolated from human placenta, ANX4 encodes a protein that has possible interactions with ATP, and has in vitro anticoagulant activity and also inhibits phospholipase A2 activity. ANX4 is almost exclusively expressed in epithelial cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Annexin IV |
| Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 1A10B5 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | ANXA4 |
| Gen-Zugriffsnummer | P09525 |
| Gen-Alias | 35-beta calcimedin, Annexin A4, Annexin IV, Annexin-4, Chromobindin-4, Endonexin I, Lipocortin IV |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?