Learn More
Agencinox™ BOX STERILISATION PERFORIERT ALU ALU
Artikelnummer. 11892682
Click to view available options
Höhe (metrisch):
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11892682
Marke: Agencinox™ 9036
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Material Aluminium
Form Rechteckig
Produkttyp Kiste
Länge (metrisch) 215 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Höhe (metrisch) 50 mm