Learn More
Fisherbrand™ Block aus eloxiertem Aluminium
Beschreibung
- Ausgezeichnete Wärmeübertragung
- Eloxiertes Gehäuse für bessere Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Erhältlich für mehrere Reagenzglaszahlen und -größen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fasst 20 x 13 ml-Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Teströhrchen |
| Aufnahmevermögen | 20 x 13 mm Rohre |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| Typ | Block |
| Gewicht (metrisch) | 1 kg |