Learn More
Fisherbrand™ Block aus eloxiertem Aluminium
Artikelnummer. 11441987
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 x 16 mm Rohre
12 x 15 ml-Röhrchen
20 x 10 mm Rohre
20 x 12 mm Rohre
20 x 13 mm Rohre
24 x 0,5 ml Röhrchen
24 x 1.5-ml-Röhrchen
24 x 2,0 ml Röhrchen
35 x 6 mm Röhrchen
48 x 0.2-ml-Röhrchen
5 x 50 ml-Röhrchen
6 x 20 mm Röhrchen
6 x 25 mm Rohre
96-Well-PCR-Platte
n. z., massiv für die Bearbeitung
Packungsgröße:
1 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
11441987 12 x 16 mm Rohre 1 Stück
11471977 24 x 0,5 ml Röhrchen 1 Stück
11421987 20 x 13 mm Rohre -
11771647 5 x 50 ml-Röhrchen -
11401987 20 x 10 mm Rohre 1 Stück
11761637 12 x 15 ml-Röhrchen 1 Stück
11411987 20 x 12 mm Rohre 1 Stück
11471987 6 x 25 mm Rohre 1 Stück
11491987 96-Well-PCR-Platte 1 Stück
11491977 35 x 6 mm Röhrchen 1 Stück
11481977 24 x 1.5-ml-Röhrchen 1 Stück
11461987 6 x 20 mm Röhrchen 1 Stück
11461977 24 x 2,0 ml Röhrchen 1 Stück
11451977 48 x 0.2-ml-Röhrchen 1 Stück
11441977 n. z., massiv für die Bearbeitung -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11441987 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. D1116
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nützlich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie und der Histologie sowie in klinischen, umwelttechnischen und industriellen Umgebungen. Fisherbrand™ Blöcke aus eloxiertem Aluminium eignen sich für digitale Fisherbrand Blockthermo
  • Ausgezeichnete Wärmeübertragung
  • Eloxiertes Gehäuse für bessere Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Erhältlich für mehrere Reagenzglaszahlen und -größen
Spezifikation
Beschreibung Fasst 12 x 16 ml-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Teströhrchen
Aufnahmevermögen 12 x 16 mm Rohre
Material Eloxiertes Aluminium
Typ Block
Gewicht (metrisch) 1 kg