Learn More
Fisherbrand™ Block aus eloxiertem Aluminium
Beschreibung
- Ausgezeichnete Wärmeübertragung
- Eloxiertes Gehäuse für bessere Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Erhältlich für mehrere Reagenzglaszahlen und -größen
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Für 12 x 15 ml-Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Teströhrchen |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen, 12 x 15 ml-Röhrchen |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| Typ | Block |
| Gewicht (metrisch) | 1 kg |