Learn More
Fisherbrand™ Block aus eloxiertem Aluminium
Artikelnummer. p-8008316
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12x 16 mm-Röhrchen
20x 10 mm-Röhrchen
20x 13 mm-Röhrchen
20 x 12 mm-Röhrchen
24 x 0.5 ml-Röhrchen
24 x 1.5-ml-Röhrchen
35 x 6 mm Röhrchen
48 x 0.2-ml-Röhrchen
6 x 20 mm Röhrchen
6 x 25 mm-Röhrchen
96-Well-PCR-Platte
Röhrchen, 12 x 15 ml-Röhrchen
Röhrchen, 24 x 2.0 ml-Röhrchen
Röhrchen, 5 x 50 ml-Röhrchen
n. z., massiv für die Bearbeitung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
11471977 24 x 0.5 ml-Röhrchen 1 Stück
11421987 20x 13 mm-Röhrchen -
11441987 12x 16 mm-Röhrchen 1 Stück
11771647 Röhrchen, 5 x 50 ml-Röhrchen -
11401987 20x 10 mm-Röhrchen 1 Stück
11761637 Röhrchen, 12 x 15 ml-Röhrchen 1 Stück
11411987 20 x 12 mm-Röhrchen 1 Stück
11471987 6 x 25 mm-Röhrchen 1 Stück
11491987 96-Well-PCR-Platte 1 Stück
11491977 35 x 6 mm Röhrchen 1 Stück
11481977 24 x 1.5-ml-Röhrchen 1 Stück
11461987 6 x 20 mm Röhrchen 1 Stück
11461977 Röhrchen, 24 x 2.0 ml-Röhrchen 1 Stück
11451977 48 x 0.2-ml-Röhrchen 1 Stück
11441977 n. z., massiv für die Bearbeitung -
15 options
Artikelnummer. 11471977
Marke: Fisherbrand™ D1105
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nützlich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie und der Histologie sowie in klinischen, umwelttechnischen und industriellen Umgebungen. Fisherbrand™ Blöcke aus eloxiertem Aluminium eignen sich für digitale Fisherbrand Blockthermostate.
  • Ausgezeichnete Wärmeübertragung
  • Eloxiertes Gehäuse für bessere Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Erhältlich für mehrere Reagenzglaszahlen und -größen
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Beschreibung Für 24 x 0.5 ml-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Teströhrchen
Aufnahmevermögen 24 x 0.5 ml-Röhrchen
Material Eloxiertes Aluminium
Typ Block