Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Ultra-Ware™ eloxierte Aluminiumklammer
Click to view available options
:
Klemme aus eloxiertem Aluminium
Beschreibung
- Produkttyp: Klemme
- Material: Eloxiertes Aluminium
- Größe: 25 mm
- Zur Verwendung mit: Kimble™ Ultra-Ware™ Mikrofiltrationseinheiten
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kimble Ultra-Ware Mikrofiltrationseinheit |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Klemme |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |