Learn More
SI Analytics™ MESSSTATIV AVS/S AUS ALUMINIUM,ELOXIERT, FüR .
Artikelnummer. 10253271 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Eloxiertes Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
10253271 Eloxiertes Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10253271 Lieferant SI Analytics™ Lieferanten-Nr. 285410502
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SI Analytics™ Messständer aus eloxiertem Aluminium für Kapillarviskosimeter und Thermostatbäder.
  • Messständer aus eloxiertem Aluminium AVS™/S
  • Material: Eloxiertes Aluminium
  • Produkttyp: Messständer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Messstativ
Zur Verwendung mit (Geräte) Kapillarviskosimeter
Material Eloxiertes Aluminium
Zur Verwendung mit (Anwendung) Thermostatische Bäder von -80 bis 80 °C
Temperaturbereich (metrisch) -80°bis +80 °C