Learn More
Techne™ Dri-Block™ Aluminium-Heizblockeinsatz
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Techne Dri-Block™ Heizgeräten
- Die meisten Blöcke haben ein separates Loch für ein Thermometer.
- Die Techne Dri-Block Heizgeräte können Blockeinsätze in jeder beliebigen Kombination aufnehmen (größenabhängig).
- Je nach gewählter Blockkombination kann eine halbbreite Aussparung mit Kunststoffabstandshaltern gefüllt werden, um so die optimale thermische Leistung zu gewährleisten.
- Ein enger Anschluss von Probenröhrchen gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung.
- Außergewöhnlich hohe Temperaturregelgenauigkeit
- Blöcke mit halber Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 37 x 50 mm.
- Blöcke mit einfache Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 75 x 50 mm.
- Blöcke mit doppelter Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 150 x 61 mm.
- Blöcke mit dreifacher Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 225 x 50 mm.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Konische Wells |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| No. of Places | 8 |
| Enthält | Mit Thermometerbohrung |
| Röhrchengröße | 19 mm Durchm. |
| Tiefe (angloamerikanisch) Well | 1,89 in. |
| Tiefe (metrisch) Well | 48 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Well | 0,75 in. |
| Durchmesser (metrisch) Well | 19 mm |