Learn More
Techne™ Dri-Block™ Aluminium-Heizblockeinsatz
Artikelnummer. p-8012841
Click to view available options
Röhrchengröße:
19 mm Durchm.
No. of Places:
8
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11553809
Marke: Techne™ 3662057
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Präzisionsgefertigte Aluminium-Heizblöcke bieten hervorragende Temperaturgenauigkeit
  • Für die Verwendung mit Techne Dri-Block™ Heizgeräten
  • Die meisten Blöcke haben ein separates Loch für ein Thermometer.
  • Die Techne Dri-Block Heizgeräte können Blockeinsätze in jeder beliebigen Kombination aufnehmen (größenabhängig).
  • Je nach gewählter Blockkombination kann eine halbbreite Aussparung mit Kunststoffabstandshaltern gefüllt werden, um so die optimale thermische Leistung zu gewährleisten.
  • Ein enger Anschluss von Probenröhrchen gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung.
  • Außergewöhnlich hohe Temperaturregelgenauigkeit
Abmessungen (T x B H)
  • Blöcke mit halber Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 37 x 50 mm.
  • Blöcke mit einfache Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 75 x 50 mm.
  • Blöcke mit doppelter Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 150 x 61 mm.
  • Blöcke mit dreifacher Breite haben Abmessungen (T x B x H) von 95 x 225 x 50 mm.
Spezifikation
Beschreibung Konische Wells
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 8
Enthält Mit Thermometerbohrung
Röhrchengröße 19 mm Durchm.
Tiefe (angloamerikanisch) Well 1,89 in.
Tiefe (metrisch) Well 48 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Well 0,75 in.
Durchmesser (metrisch) Well 19 mm