Learn More
Ansell AccuTech™ 91-225 Sterile Latex-Reinraumhandschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12330170 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
6.5
7
7.5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12330170 8 200 Paare
12390160 6 200 Paare
12300170 6.5 200 Paare
12310170 7 200 Paare
12320170 7.5 200 Paare
12425100 8,5 200 Paare
12699771 9 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12330170 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 91225080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    774.00 €
    481.26 € / 200 Paare
    Sparen 292.74 €
    37% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dickes, sauberes und steriles Latex mit einem speziell für die Hand entwickelten Design für Komfort und Fingerfertigkeit. Empfohlen für Reinraumumgebungen der Klasse 100/ISO 5.
  • Die ergonomische Formgebung der Einweg-Sterilhandschuhe ist speziell auf die Hand abgestimmt und vereint Komfort und Fingerfertigkeit.
  • Kompatibel mit Klasse 100 (ISO 5)/Reinraumumgebungen der Klasse A.
  • Die unterschiedlichen Schichtdicken gewährleisten eine optimale Kombination aus Schutz und taktiler Sensibilität.
  • Verbessert mit PEARL™ Allergenreduktionstechnologie, die den Proteingehalt während des Herstellungsprozesses minimiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 21 CFR 820 Qualitätssystem-Vorschriften, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Nein
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Nein
AQL 1
Coating Material Latex
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 9,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Reinraum
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 9,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,23 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 8
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 9,1 mil
Dicke (metrisch) 0,23 mm
Art der Handschuhstulpe Gerade
Grip Design Glatt
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modell 91-225 8 119746
Serie AccuTech 91-225
Zugfestigkeit 24 MPa
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 30 cm