Learn More
Ansell AlphaTec™ 02-100 Chemikalienbeständige, 5-lagige, laminierte Handschuhe
Artikelnummer. 11517853 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11517853 8 12 Paare
12689781 6 12 Paare
12313609 7 12 Paare
12333609 9 12 Paare
12343609 10 12 Paare
15399622 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11517853 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 2100080
Menge Preis
1 277.00 € / 12 Paare
6 249.30 € / 12 Paare
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laminierte Handschuhe bieten extreme Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien sowie biologische Gefahren.
  • Bieten Flexibilität und Taktilität
  • Hergestellt aus einer außergewöhnlich dünnen chemikalienbeständigen, fünfschichtig laminierten Folie
  • Der integrierte Vliesstoff sorgt für eine kühlere, bequemere Passform, da er Schweiß absorbiert und ableitet
  • Kann als Lage unter schwereren Nitril-, Neopren- oder PVC-Handschuhen getragen werden
  • Handspezifisch
  • Beständig gegenüber zahlreichen Chemikalien
  • Geflügelter Daumen für zusätzlichen Tragekomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; Kategorie lll
Anwendungen Industrie
Farbe Weiß
Latex Free Ja
Material Laminierte Folie
Produkttyp Chemikalienbeständige Handschuhe
Größe 8
Dicke (angloamerikanisch) 2,5 mil
Dicke (metrisch) 0,06 mm
Norm EN 388 EN 388:0000
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES ABCEFGHIMS
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Grip Design Glatt
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 02-100_8
Serie AlphaTec™ 02-100
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Länge (metrisch) 38 cm