Learn More
Ansell Barrier™ Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
Laminierte Handschuhe bieten extreme Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien sowie biologische Gefahren.
- Bieten Flexibilität und Taktilität
- Hergestellt aus einer außergewöhnlich dünnen chemikalienbeständigen, fünfschichtig laminierten Folie
- Der integrierte Vliesstoff sorgt für eine kühlere, bequemere Passform, da er Schweiß absorbiert und ableitet
- Kann als Lage unter schwereren Nitril-, Neopren- oder PVC-Handschuhen getragen werden
- Handspezifisch
- Beständig gegenüber zahlreichen Chemikalien
- Geflügelter Daumen für zusätzlichen Tragekomfort
Bestellinformation
Einzeln in Polybeutel verpackte Paare.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; Kategorie lll |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Weiß |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | Laminierte 5-Schicht-Folie |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 10 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 2,5 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,06 mm |
| Mehr anzeigen |