Learn More
Ansell AlphaTec™ 02-100 Chemikalienbeständige, 5-lagige, laminierte Handschuhe
Artikelnummer. p-143493 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12689781 6 12 Paare
12313609 7 12 Paare
11517853 8 12 Paare
12333609 9 12 Paare
12343609 10 12 Paare
15399622 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12689781 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 2100060
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laminierte Handschuhe bieten extreme Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien sowie biologische Gefahren.
  • Bieten Flexibilität und Taktilität
  • Hergestellt aus einer außergewöhnlich dünnen chemikalienbeständigen, fünfschichtig laminierten Folie
  • Der integrierte Vliesstoff sorgt für eine kühlere, bequemere Passform, da er Schweiß absorbiert und ableitet
  • Kann als Lage unter schwereren Nitril-, Neopren- oder PVC-Handschuhen getragen werden
  • Handspezifisch
  • Beständig gegenüber zahlreichen Chemikalien
  • Geflügelter Daumen für zusätzlichen Tragekomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; Kategorie lll
Anwendungen Industrie
Farbe Weiß
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Laminierte Folie
Produkttyp Chemikalienbeständige Handschuhe
Größe 6
Dicke (angloamerikanisch) 2,5 mil
Dicke (metrisch) 0,06 mm
Norm EN 388 EN 388:0000
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES ABCEFGHIMS
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Glatt
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 2-100 6 902209
Serie AlphaTec™ 02-100
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Länge (metrisch) 38 cm