Learn More
Ansell HyFlex3 Handschuhe, tauchbeschichtet, leichte Beanspruchung, mit INTERCEPT™ und GRIP™ Technologie
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Die Intercep-Technologie bietet Schnittschutz
- Ansell GRIP-Technologie für den Einsatz in öligen oder nassen Umgebungen
- Die ZONZ™ Comfort Fit Technologie sorgt für Atmungsaktivität und ergonomische Bewegungsfreiheit
- 3/4-Tauchbeschichtung und Formulierung mit FORTIX™ Technologie für Abriebfestigkeit und Griffigkeit
- Silikonfreies Nitril-Beschichtungsmaterial
- Schmutzabdeckende Handfläche für längere Verschleißzeiten
- Gestrickte Handgelenkmanschette
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
| Bauweise | Gestrickt |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Grau, Schwarz |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Ja |
| Material | HPPE, Fiberglass, Spandex, Nylon, Foam Nitrile |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Mehr anzeigen |