Learn More
Ansell HyFlex3 Handschuhe, tauchbeschichtet, leichte Beanspruchung, mit INTERCEPT™ und GRIP™ Technologie
Artikelnummer. p-6578000 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16089611
Marke: Ansell 11537060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ultraleichter 18-ga-Handschuh, schnittfest, mit besserer Griffigkeit
  • Die Intercep-Technologie bietet Schnittschutz
  • Ansell GRIP-Technologie für den Einsatz in öligen oder nassen Umgebungen
  • Die ZONZ™ Comfort Fit Technologie sorgt für Atmungsaktivität und ergonomische Bewegungsfreiheit
  • 3/4-Tauchbeschichtung und Formulierung mit FORTIX™ Technologie für Abriebfestigkeit und Griffigkeit
  • Silikonfreies Nitril-Beschichtungsmaterial
  • Schmutzabdeckende Handfläche für längere Verschleißzeiten
  • Gestrickte Handgelenkmanschette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Nitril
Farbe Grau, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Ja
Material HPPE, Fiberglass, Spandex, Nylon, Foam Nitrile
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 6
Norm EN 388 EN 388:4X42B, EN 388:4342
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage von Kleinteilen, leichte Arbeiten, Handhabung von glatten, rutschigen oder scharfkantigen Materialien wie Glas, Blech, Fliesen und Furnier; Wartung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Grip Design Ansell GRIP™ Technologie
Auskleidungsmaterial HPPE, Glasfaser, Spandex, Nylon
Auskleidung Lined
Modell 11-537 6
Verpackungsart Case
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Serie HyFlex™ 11-537
Daumenform Wing
Länge (angloamerikanisch) 8,2 in.
Länge (metrisch) 20 cm