Learn More
Ansell HyFlex™ 11-518 Leichte Schnittschutzhandschuhe mit Elasthananteil
Artikelnummer. p-4703892 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12608665 6 12 Paare
12628665 8 12 Paare
12638665 9 12 Paare
12648665 10 12 Paare
12658665 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12608665 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11518060
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht präzises Arbeiten wie mit bloßen Händen mit leichtem Innenfutter der Stärke 18 Gauge. Leichte, schnittfeste Handschuhe erfüllen die ANSI Level 2-Schnittschutzstandards.
  • Fingerfertigkeit fast wie ohne Handschuhe für hohe Taktilität
  • Erster Handschuh für ANSI™ Schnittschutzlevel 2 in 18 Gauge-Ausführung
  • Die Dyneema™ Diamond Technologie bietet ein hohes Verhältnis von Schnittfestigkeit zu Fingerfertigkeit für mehr Sicherheit und Komfort
  • Weiche Scherfasern halten die Hände kühl und trocken
  • D3 pinky passt sich den natürlichen Formen der Hand an
  • Dünne Polyurethanbeschichtung
  • Die Beschichtung ermöglicht ein hohes Tastgefühl
  • Die hohe Abriebfestigkeit verlängert die Lebensdauer der Handschuhe
Compliance
Schnittschutz gemäß ANSI™ Stufe 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Blau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Nylon, Spandex, Dyneema Diamant, Polyurethan
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 6
Norm EN 388 EN 388:3X31B, EN 388:3331
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobil, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung, Chemie, Versorgungsunternehmen, Lagerung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Grip Design Rau
Auskleidungsmaterial Nylon, Spandex, Dyneema™
Auskleidung Gefüttert
Modell 11-518 6
Verpackungsart Karton
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Schutzklasse 1
Serie HyFlex™ 11-518
Daumenform Flügel
Länge (angloamerikanisch) 8,2 in.
Länge (metrisch) 21 cm