Learn More
Ansell HyFlex Handschuhe, Handfläche tauchbeschichtet, mit INTERCEPT™ und GRIP Technologie
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Die Intercep-Technologie bietet Schnittschutz
- Ansell GRIP-Technologie für den Einsatz in öligen oder nassen Umgebungen
- Die ZONZ™ Comfort Fit Technologie sorgt für Atmungsaktivität und ergonomische Bewegungsfreiheit
- Tauchbeschichtung der Handfläche und Formulierung mit FORTIX™-Technologie für Abriebfestigkeit und Griffigkeit
- Silikonfreies Nitril-Beschichtungsmaterial
- Schmutzabdeckende Handfläche für längere Verschleißzeiten
- Gestrickte Handgelenkmanschette
Compliance
Entspricht ANSI A4 (Schnittfestigkeit) und ANSI4 (Abriebfestigkeit); EN388, EN407, EN1149 Normen. CE-Zeichen.
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III |
| Bauweise | Gestrickt |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Grau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Ja |
| Material | Aramid Fiber, Nylon, Spandex, Stainless Steel Fiber, Foam Nitrile |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Mehr anzeigen |