Learn More
Ansell HyFlex™ Handschuhe, tauchbeschichtete Handfläche, leichte Beanspruchung, mit INTERCEPT™ und GRIP™ Technologie
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Verfügt über ein besonders leichtes Futter mit 18 Gauge; Garne mit INTERCEPT Technologie gewährleisten die EN-Schnittschutzklasse 3
- Das Futter sorgt mit ZONZ™ -Technologie für höchsten Tragekomfort, eine erstklassige Passform, Atmungsaktivität und ergonomische Bewegungsfreiheit.
- Eine Tauchbeschichtung an der Handinnenfläche und die spezielle Formulierung mit FORTIX™-Technologie sorgen für verbesserte Abriebfestigkeit und Griffsicherheit
- Silikonfreies Design
- Schmutzabdeckende Handfläche für längere Verschleißzeiten
- EN Schnittschutzklasse 3 (ANSI Stufe 2)
- EN-Abriebfestigkeitsklasse 4
- Erhältlich in den Größen 6 bis 11
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
Bauweise | Gestrickt |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Grau, Schwarz |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Latex Free | Ja |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 6 |
Norm EN 388 | EN 388:4X42B, EN 388:4342 |