Learn More
Ansell HyFlex™ Handschuhe, tauchbeschichtete Handfläche, leichte Beanspruchung, mit INTERCEPT™ und GRIP™ Technologie
Artikelnummer. p-6570072 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16029611
Marke: Ansell 11531060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet besseren Schnittschutz bei bequemer Passform
  • Verfügt über ein besonders leichtes Futter mit 18 Gauge; Garne mit INTERCEPT Technologie gewährleisten die EN-Schnittschutzklasse 3
  • Das Futter sorgt mit ZONZ™ -Technologie für höchsten Tragekomfort, eine erstklassige Passform, Atmungsaktivität und ergonomische Bewegungsfreiheit.
  • Eine Tauchbeschichtung an der Handinnenfläche und die spezielle Formulierung mit FORTIX™-Technologie sorgen für verbesserte Abriebfestigkeit und Griffsicherheit
  • Silikonfreies Design
  • Schmutzabdeckende Handfläche für längere Verschleißzeiten
  • EN Schnittschutzklasse 3 (ANSI Stufe 2)
  • EN-Abriebfestigkeitsklasse 4
  • Erhältlich in den Größen 6 bis 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Nitril
Farbe Grau, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Ja
Material Fiberglass, Nylon, HPPE, Spandex, Foam Nitrile
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 6
Norm EN 388 EN 388:4X42B, EN 388:4342
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage von Kleinteilen, leichte Arbeiten, Handhabung von glatten, rutschigen oder scharfkantigen Materialien wie Glas, Blech, Fliesen und Furnier; Wartung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Grip Design Ansell GRIP™ Technologie
Auskleidungsmaterial Fiberglas, Nylon, HPPE, Spandex
Auskleidung Lined
Modell 11-531 6
Verpackungsart Case
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Serie HyFlex™ 11-531
Daumenform Wing
Länge (angloamerikanisch) 8,2 in.
Länge (metrisch) 21 cm