Learn More
Ansell HyFlex™ Handschuhe, tauchbeschichtete Handfläche, mittlere Beanspruchung, 15 Gauge mit INTEREPT™ Technologie
Artikelnummer. 16049651 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16049651
Marke: Ansell 11727070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet mehr Flexibilität und Passform bei optimalem Schnittschutz
  • Leicht und während langer Arbeitszeiten gut zu tragen
  • Das Futter verfügt über einen optimierten Lycra-Anteil™ für ein kühles Tragegefühl
  • Die silikonfreie Polyurethan-Handflächenbeschichtung (PU) sorgt für eine verbesserte Griffigkeit leichten öligen Umgebungen für eine sichere Handhabung
  • Die graue Beschichtung bietet Schutz in leicht verschmutzten Umgebungen
  • ANSI-Schnittschutzklasse 2
  • EN-Abriebfestigkeitsklasse 4 (ANSI-Level 6)
  • Erhältlich in den Größen 6 bis 11
Anwendungen:
  • Montage von Metallteilen und Bauteilen
  • Montage von Weißware
  • Schneiden kleiner trockener oder leicht geölter Teile
  • Allgemeine Wartungsarbeiten
  • Glasherstellung
  • Handhabung scharfkantiger Objekte
  • Metallverarbeitung
  • Kunststoffspritzen und -formen
  • Vormontiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylene
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 7
Norm EN 388 EN 388:4342
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobilbranche, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung, Chemie, Automobil-Teilehandel, EMS, Versorgungsunternehmen, Lagerung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Grip Design Rough
Auskleidungsmaterial HPPE, Nylon, Spandex
Auskleidung Lined
Modell 11-727 6 163837
Verpackungsart Case
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Serie HyFlex™ 11-727
Daumenform Wing
Länge (angloamerikanisch) 7,6 in.
Länge (metrisch) 19,5 cm