Learn More
Ansell HyFlex™ 11-727 Handschuhe für mittlere Beanspruchung, 15 Gauge-Handschuhe mit Schnittschutz, INTERCEPT™ Technologie
Artikelnummer. 16059651 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16059651 8 12 Paare
16039651 6 12 Paare
16049651 7 12 Paare
16069651 9 12 Paare
16079651 10 12 Paare
16089651 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16059651 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11727080
Outlet Corner
Verwenden Sie den Aktionscode 28080
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die abriebfesten Handschuhe verfügen über eine Polyurethanbeschichtung für mehr Komfort und einen sicheren Griff auf trockenen bis leicht öligen Teilen und sorgen für eine sichere Handhabung in einer Vielzahl von Umgebungen.
  • Leicht und während langer Arbeitszeiten gut zu tragen
  • Das Futter verfügt über einen optimierten Lycra-Anteil™ für ein kühles Tragegefühl
  • Die silikonfreie Polyurethan-Handflächenbeschichtung (PU) sorgt für eine verbesserte Griffigkeit leichten öligen Umgebungen für eine sichere Handhabung
  • Die graue Beschichtung bietet Schutz in leicht verschmutzten Umgebungen
  • ANSI-Schnittschutzklasse 2
  • EN-Abriebfestigkeitsklasse 4 (ANSI-Level 6)
  • Erhältlich in den Größen 6 bis 11
Anwendungen:
  • Montage von Metallteilen und Bauteilen
  • Montage von Weißware
  • Schneiden kleiner trockener oder leicht geölter Teile
  • Allgemeine Wartungsarbeiten
  • Glasherstellung
  • Handhabung scharfkantiger Objekte
  • Metallverarbeitung
  • Kunststoffspritzen und -formen
  • Vormontiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Strick
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylen
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 8
Norm EN 388 EN 388:4342
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobilbranche, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung, Chemie, Automobil-Teilehandel, EMS, Versorgungsunternehmen, Lagerung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Grip Design Rau
Auskleidungsmaterial HPPE, Nylon, Spandex
Auskleidung Gefüttert
Modell 11-727 8 163838
Verpackungsart Karton
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Stufe 3
Serie HyFlex™ 11-727
Daumenform Flügel
Länge (angloamerikanisch) 7,6 in.
Länge (metrisch) 19,5 cm