Learn More
Ansell HyFlex™ Handschuhe, tauchbeschichtete Handfläche, mittlere Beanspruchung, 15 Gauge mit INTEREPT™ Technologie
Artikelnummer. 16089651 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 16089651
Marke: Ansell 11727110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet mehr Flexibilität und Passform bei optimalem Schnittschutz
  • Leicht und während langer Arbeitszeiten gut zu tragen
  • Das Futter verfügt über einen optimierten Lycra-Anteil™ für ein kühles Tragegefühl
  • Die silikonfreie Polyurethan-Handflächenbeschichtung (PU) sorgt für eine verbesserte Griffigkeit leichten öligen Umgebungen für eine sichere Handhabung
  • Die graue Beschichtung bietet Schutz in leicht verschmutzten Umgebungen
  • ANSI-Schnittschutzklasse 2
  • EN-Abriebfestigkeitsklasse 4 (ANSI-Level 6)
  • Erhältlich in den Größen 6 bis 11
Anwendungen:
  • Montage von Metallteilen und Bauteilen
  • Montage von Weißware
  • Schneiden kleiner trockener oder leicht geölter Teile
  • Allgemeine Wartungsarbeiten
  • Glasherstellung
  • Handhabung scharfkantiger Objekte
  • Metallverarbeitung
  • Kunststoffspritzen und -formen
  • Vormontiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Bauweise Gestrickt
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylene
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 11
Norm EN 388 EN 388:4342
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobilbranche, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung, Chemie, Automobil-Teilehandel, EMS, Versorgungsunternehmen, Lagerung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Grip Design Rough
Auskleidungsmaterial HPPE, Nylon, Spandex
Auskleidung Lined
Modell 11-727 11 163841
Verpackungsart Case
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Serie HyFlex™ 11-727
Daumenform Wing
Länge (angloamerikanisch) 7,6 in.
Länge (metrisch) 19,5 cm