Learn More
Ansell HyFlex™ 11-318 Industriestrickhandschuhe
Artikelnummer. 15416170 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15416170 7 12 Paare
15496160 6 12 Paare
15426170 8 12 Paare
15436170 9 12 Paare
15466170 10 12 Paare
15476170 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15416170 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11318070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 €
    125.88 € / 12 Paare
    Sparen 83.12 €
    39% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leichte, industrietaugliche Strickhandschuhe bieten Tragekomfort wie mit bloßen Händen und sind mit Touchscreens kompatibel.
  • Industrielle Sicherheitshandschuhe zeichnen sich durch ein ultraleichtes 18-Gauge-Design aus, das eine hohe Fingerfertigkeit und Touchscreen-Kompatibilität gewährleistet.
  • Silikonfrei, um eine mögliche Übertragung von Verunreinigungen auf das Metall vor dem Lackieren zu verhindern.
  • Dyneema™ Die Diamond Technology-Faser trägt zur Erreichung der EN-Norm bei. ISO Schnittschutz gemäß B/ANSI A2.
  • Spandex™ Verstärkungen an Handfläche und Knöcheln sorgen für eine angenehme, gepolsterte Passform.
  • Oeko-Tex™ Die Zertifizierung gewährleistet, dass die Handschuhe frei von Schadstoffen sind.
  • Empfohlen für die Teilehandhabung, Montage, Inspektion und Wartung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 2
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Beschichteter Bereich Unbeschichtet
Bauweise Strick
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material HPPE
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 7
Norm EN 388 EN 388:XX4XB, EN 388:X34X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Inspektion, Automobilindustrie, Maschinenbau, Instandhaltung
Geschlecht Unisex
Farbe der Handschuhstulpe Grau
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Dyneema™ Diamond-Technologie
Auskleidung Gefüttert
Modell 11-318 7 115063
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Stufe 0
Serie HyFlex™ 11-318
Yarn Gauge 18
Länge (angloamerikanisch) 8,3 in.
Länge (metrisch) 21,2 cm