Description
- Industrielle Sicherheitshandschuhe zeichnen sich durch ein ultraleichtes 18-Gauge-Design aus, das eine hohe Fingerfertigkeit und Touchscreen-Kompatibilität gewährleistet.
- Silikonfrei, um eine mögliche Übertragung von Verunreinigungen auf das Metall vor dem Lackieren zu verhindern.
- Dyneema™ Die Diamond Technology-Faser trägt zur Erreichung der EN-Norm bei. ISO Schnittschutz gemäß B/ANSI A2.
- Spandex™ Verstärkungen an Handfläche und Knöcheln sorgen für eine angenehme, gepolsterte Passform.
- Oeko-Tex™ Die Zertifizierung gewährleistet, dass die Handschuhe frei von Schadstoffen sind.
- Empfohlen für die Teilehandhabung, Montage, Inspektion und Wartung.
Specifications
Specifications
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 2 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II |
| Beschichteter Bereich | Unbeschichtet |
| Bauweise | Strick |
| Coating Material | Unbeschichtet |
| Farbe | Grau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | HPPE |
| Show More |