Learn More
Ansell HyFlex™ 11-818 Industriehandschuhe aus Nylon/Elasthan mit Beschichtung aus Nitrilschaum
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4908685 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
8
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 15910086
Marke: Ansell 11818060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Handschuhe sind mit ZONZ™ Comfort Fit Technologie ausgestattet
  • Weicher Einsatz aus Nylon/Elasthan mit 18 Gauge sorgt für eine transparente, zweite Haut für verbesserten Tragekomfort und höhere Konformität
  • Die ultradünne, zum Patent angemeldete 0,7 mm-Schaumbeschichtung aus FORTIX™ Nitril verbessert den trockenen Griff und hält 2 Mal länger als herkömmliche Beschichtungen
  • Die Beschichtung ist 20 % atmungsaktiver als frühere Formulierungen für kühlere, trockenere Hände
  • Die ZONZ™ Technologie für eine bequeme Passform bietet optimierten Strick an der Basis des kleinen Fingers sowie entlang der Fingerspitzen und der Handfläche
  • Durch den firmeneigenen Waschprozess werden effektiv Verunreinigungen entfernt, wodurch Sie einen saubereren und bequemeren Handschuh erhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Chlorinated No
Bauweise Knit
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Blau
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Rough
Hand Spezifisch
Material Nylon, Spandex
Produkttyp Nahtlos gestrickte Handschuhe
Größe 6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugbau, Maschinen, Gerätebetrieb und Handhabung von Chemikalien
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Grip Design Rough
Serie 11-818
Yarn Gauge 18