Beschreibung
- Das schwere Design bietet hohen Schutz
- Die Verarbeitung aus Kevlar™ Aramidfasern ist robust und langlebig
- Die Nitrilbeschichtung ist ölbeständig und verbessert die Grifffähigkeit
- Die NitraGold™ Manschette bietet mechanischen Schutz vor Schnittverletzungen und Abrieb
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III |
| Stulpenmaterial | NitraGold™ |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Schwarz, Gold |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Mehr anzeigen |