Learn More
Ansell ActivArmr™ Schnittfeste Handschuhe
Artikelnummer. 12842253 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12842253
Marke: Ansell 80813110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinieren Sie hervorragende Flammbeständigkeit, hohen Schnittschutz und ergonomisches Design. Die im Handschuh verwendeten Materialien sind von Natur aus schwer entflammbar, auch nach dem Waschen.
  • Die Hülle aus Aramidfasern ist von Natur aus schwer entflammbar und ermöglicht den sicheren Umgang mit scharfen Gegenständen
  • Die Neopren-Schaumbeschichtung verbessert die Griffsicherheit bei trockenen, nassen oder öligen Bedingungen
  • Die Lichtbogeneinstufung von 12 cal/cm2 entspricht der Gefahrenkategorie 2 der NFPA 70E
  • Ergonomisches Design ist komfortabel und flexibel
Compliance
Erfüllt die Gefahrenkategorie 1 gemäß NFPA 70E. ATPV = 9.4 cal/cm2; ASTM™ 2675-13. CPPT (Schnittfestigkeit): ANSI™/ISEA: Leistungsstufe 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Lichtbogen Stufe 2
Zertifizierung/Konformität NFPA 70E Gefahrenkategorie 2
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 407: 412110
Bauweise Knit
Coating Material Neopren
Farbe Grün, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Spezifisch
Material Aramidfaser
Produkttyp Arc Flash Gloves
Größe 11
Norm EN 388 2X42C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage, Anlagen-/Maschinenbetrieb, Bergbau und Versorgungsarbeiten
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Serie ActivArmr™ 80-813
Daumenform Wing
Yarn Gauge 13
Länge (angloamerikanisch) 8.86 to 10.24 in.