Learn More
Ansell ActivArmr™ 80-813 Schaumbeschichtete, flammenbeständige Handschuhe
Artikelnummer. 12872243 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12872243 7 12 Paare
12802253 6 12 Paare
12822253 8 12 Paare
12812253 9 12 Paare
12832253 10 12 Paare
12842253 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12872243 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 80813070
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Flammenbeständige Handschuhe bieten Schutz vor Gefahren durch Lichtbögen/Schutz der Risikokategorie 2 vor Lichtbögen. Die Hülle aus Aramidfasern ermöglicht den sicheren Umgang mit scharfen Gegenständen.
  • Die Hülle aus Aramidfasern ist von Natur aus schwer entflammbar und ermöglicht den sicheren Umgang mit scharfen Gegenständen
  • Die Neopren-Schaumbeschichtung verbessert die Griffsicherheit bei trockenen, nassen oder öligen Bedingungen
  • Die Lichtbogeneinstufung von 12 cal/cm2 entspricht der Gefahrenkategorie 2 der NFPA 70E
  • Ergonomisches Design ist komfortabel und flexibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Lichtbogen Stufe 2
Zertifizierung/Konformität NFPA 70E Gefahrenkategorie 2
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 407: 412110
Bauweise Strick
Coating Material Neopren
Farbe Grün, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Spezifisch
Material Aramidfaser
Produkttyp Schutzhandschuhe für Lichtbogen-Schweißen
Größe 7
Norm EN 388 2X42C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage, Anlagen-/Maschinenbetrieb, Bergbau und Versorgungsarbeiten
Art der Handschuhstulpe Strick
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Stufe 2
Serie ActivArmr™ 80-813
Daumenform Flügel
Yarn Gauge 13
Länge (angloamerikanisch) 8,86 bis 10,24 in.
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.