Beschreibung
- Sichere Handhabung von Glas, Metall und Kunststoffen
- Schnittfestigkeit und mechanische Leistung
- Kevlar™ Strickfutter und Naturkautschukbeschichtung
- Beständig gegen Abrieb, Reißen und Durchstiche
- Die erhöhte, knittrige Oberfläche der Latexbeschichtung bietet sicheren Halt bei trockenen und nassen Bedingungen
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III |
| Bauweise | Gestrickt |
| Coating Material | Latex |
| Farbe | Blau, Gelb |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Nein |
| Material | Natural Rubber |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Mehr anzeigen |