Beschreibung
- Ideal für die Arbeit mit Epoxiden, die Handhabung starker organischer Lösungsmittel und eine Vielzahl elektronischer Anwendungen
- Beschichtet mit Polyvinylalkohol (PVA), um Aromaten, aliphatischen und chlorierten Lösungsmitteln zu widerstehen, die Gummi-, Neopren- und PVC-Handschuhe schnell beschädigen
- Die begrenzten Absorptions- und Extraktionseigenschaften von PVA verhindern auch das Aufquellen und Schrumpfen.
- Das Gewicht ist nur halb so hoch wie bei Neopren-beschichteten Stulpenhandschuhen
- Das Interlock-Strickfutter bietet mehr Flexibilität.
- Gebogene, vorgekegrümmte Finger und Daumen sorgen für eine natürliche Passform.
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN1149 + EN16350 |
| Chlorinated | No |
| Anwendungen | Laboratory, Industrial |
| Farbe | Rot |
| Latex Free | Ja |
| Material | PVA |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 9 |
| Norm EN 388 | EN 388:3121A, EN 388:3121 |
| Mehr anzeigen |