Beschreibung
- Schutz vor Flüssigkeiten und Chemikalien
- Bieten optimalen Komfort für den Einsatz bei langwierigen Aufgaben
- Verbesserte Fingerfertigkeit für einen hohen Grad an Griffsicherheit in nassen und trockenen Umgebungen
Anwendungen:
- Aufstellen von Plattenbauteilen
- Veredelung von Materialien und Produkten
- Montage und Demontage von Anlagen
- Reparatur und Wartung von Geräten
- Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
- Austausch von Ölen, Flüssigkeiten und Filtern
- Pflege und Wartung an Produktionslinien
Compliance
Entspricht ANSI A1 (Schnittfestigkeit) und ANSI 4 (Abriebfestigkeit); Normen EN 374, EN 388, EN 407; gemäß FDA 510(k) zugelassen.
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III, EN ISO 374 |
| Chlorinated | Nein |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Grün |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?