Learn More
Ansell Sol-Knit™ Handschuhe
Artikelnummer. p-143765 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12680882
Marke: Ansell 39124070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochbelastbarer mechanischer und chemischer Schutz für viele verschiedene Arbeitsumgebungen. Sol-Knit™ Nitril Heavy Duty Handschuhe bieten eine bessere mechanische Leistung und einen besseren chemischen Schutz.
  • Schutz vor Flüssigkeiten und Chemikalien
  • Bieten optimalen Komfort für den Einsatz bei langwierigen Aufgaben
  • Verbesserte Fingerfertigkeit für einen hohen Grad an Griffsicherheit in nassen und trockenen Umgebungen
Anwendungen:
  • Aufstellen von Plattenbauteilen
  • Veredelung von Materialien und Produkten
  • Montage und Demontage von Anlagen
  • Reparatur und Wartung von Geräten
  • Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
  • Austausch von Ölen, Flüssigkeiten und Filtern
  • Pflege und Wartung an Produktionslinien
Compliance
Entspricht ANSI A1 (Schnittfestigkeit) und ANSI 4 (Abriebfestigkeit); Normen EN 374, EN 388, EN 407; gemäß FDA 510(k) zugelassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 177.2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III, EN ISO 374
Chlorinated Nein
Anwendungen Industrial
Farbe Grün
Cut Resistance Rating ANSI A1
Latex Free Ja
Material Nitril
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 7
Norm EN 388 EN 388:4111B, EN 388:4111
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Rau
Auskleidungsmaterial Interlock-Strick/Baumwolle
Auskleidung Gefüttert
Modell 39-124/7
Serie AlphaTech™ 39-124
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35 cm