Learn More
Ansell AlphaTec™ Solvex™ 37-676 chemikalienbeständige Nitril-Handschuhe
Artikelnummer. p-304920 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12660862
Marke: Ansell 37676070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsumgebungen, in denen die chemische Beständigkeit entscheidend ist.
Für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsumgebungen, in denen die chemische Beständigkeit entscheidend ist.
  • Hochleistungs-Nitrilverbund
  • Schutz gegen Abrieb, Schnitte, Risse und Stiche.
  • Enthält keine Proteinallergene
  • Strukturiertes Rautenmuster für hervorragende Griffsicherheit bei nassem oder rutschigem Material
  • Die passgenauen Finger, die konturierte Handfläche und das eng zulaufende Handgelenk sorgen für eine bequeme, ergonomische Passform.
  • Das beflockte Futter hält die Hände kühl und trocken.
  • Ideal für Arbeiten in der Fleischverarbeitung, zum Entfetten von Teilen, bei der Maschinenführung, beim Reinigen von Teilen und Maschinen sowie beim Umgang mit Schläuchen, Bändern und Stahlketten
  • Länge: 13 Zoll, Dicke: 15 mil
Compliance
Die Verbundmaterialien entsprechen den US-Vorschriften der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 5
Zertifizierung/Konformität FDA 21 CFR 177.2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 1149
Chlorinated Ja
Anwendungen Industrial
Farbe Grün
Finger Thickness (English) 0.0169 in.
Finger Thickness (Metric) 0.43 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0.0169 in.
Palm Thickness (Metric) 0.43 mm
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 7
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0,38 mm
Norm EN 388 EN 388:4101X, EN 388:4101
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische Anlagen und Transport, chemische Verarbeitung, Ölraffinerie und Petrochemie, Reinigung und Entfettung, Kontakt mit Chemikalien, Lösungsmitteln, gefährlichen Flüssigkeiten, PVC-Zementen oder stehendem Wasser, Hausmeisterdienste und Instandhaltungsarbeiten
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Eingeprägte Rauten
Auskleidungsmaterial Baumwollvelour
Auskleidung Gefüttert
Modell 37-676 7 117721
Serie AlphaTec™ Solvex™ 37-676
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 33 cm