Learn More
ANT1/2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16885424 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16885424 150 μL 150 Mikroliter
16895424 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16885424
Marke: Proteintech 159971AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody recognizes both of ANT1 and ANT2.
Adenine nucleotide translocator (ANT) and the voltage-dependent anion-selective channel proteins 1 and 2 (VDAC1 and VDAC2) are components of the permeability transition pore complex (PTPC) of the mitochondrial inner and outer membranes, respectively. Formation of PTPCs, the subsequent dissipation of mitochondrial inner membrane potential and release of cytochrome c through the outer mitochondrial membrane are critical events in the early stages of apoptosis. Bax, a proapoptotic protein, has been shown to act upon ANT to induce the dissipation of mitochondrial inner membrane potential. ANT1 has a role in the maintece of mitochondrial DNA by catalyzing the exchange of ADP and ATP across the mitochondrial inner membrane.
Spezifikation
Antigen ANT1/2
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.33 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen SLC25A4
Gen-Zugriffsnummer P05141, P12235, P48962, P51881, Q05962, Q09073
Gen-Alias AAC1, ADP,ATP carrier protein 1, ADP/ATP translocase 1, ANT, ANT 1, ANT1/2, PEO2, PEO3, SLC25A4, T1
Gensymbole SLC25A4, Slc25a5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen ANT1/2 Fusion Protein Ag7787
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11739, 11740, 25176, 291, 292, 85333
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG