Learn More
ANT1/2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
144.20 € - 410.97 €
Spezifikation
Antigen ANT1/2
Konzentration 0.33 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16895424
Unterlagen ansehen
Proteintech
15997-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16885424
Unterlagen ansehen
Proteintech
15997-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
This antibody recognizes both of ANT1 and ANT2.
Adenine nucleotide translocator (ANT) and the voltage-dependent anion-selective channel proteins 1 and 2 (VDAC1 and VDAC2) are components of the permeability transition pore complex (PTPC) of the mitochondrial inner and outer membranes, respectively. Formation of PTPCs, the subsequent dissipation of mitochondrial inner membrane potential and release of cytochrome c through the outer mitochondrial membrane are critical events in the early stages of apoptosis. Bax, a proapoptotic protein, has been shown to act upon ANT to induce the dissipation of mitochondrial inner membrane potential. ANT1 has a role in the maintece of mitochondrial DNA by catalyzing the exchange of ADP and ATP across the mitochondrial inner membrane.
Spezifikation
Spezifikation
ANT1/2
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P05141, P12235, P48962, P51881, Q05962, Q09073
11739, 11740, 25176, 291, 292, 85333
ANT1/2 Fusion Protein Ag7787
Primary
-20°C
SLC25A4
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AAC1, ADP,ATP carrier protein 1, ADP/ATP translocase 1, ANT, ANT 1, ANT1/2, PEO2, PEO3, SLC25A4, T1
SLC25A4, Slc25a5
IgG
Antigen Affinity Chromatography