Learn More
Antazolinhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30462081
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30462081 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30462081 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0171.0001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Antazolinhydrochlorid 1,0 mg/ml in Methanol (als freie Base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antazoline hydrochloride
CAS 2508-72-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Antazoline hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H19 N3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1 H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1 H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9 CI), 2-Imidazoline, 2-[(N-benzylanilino)methyl]-, monohydrochloride (8 CI), 2-(N-Benzylanilinomethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 5512 M, Antastan, Antasten, Antazoline chloride, Antazoline hydrochloride, Antihistal, Antistin, Antistina, Antistine hydrochloride, Azalone, Ben-a-hist, Dibistin, Fenazolina, Histazine, Histostab, Imidamine, Phenazoline hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C17H19N3.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10 H,11-14H2,(H,18,19);1 H
SMILES Cl.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3
IUPAC-Name N-Benzyl-N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)anilin;Hydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 301.81
Menge 1 mL
Formelmasse 301.1346 g/mol