Learn More
Antazolinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17943816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17943816 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17943816 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0171.000250
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Antazolinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antazoline hydrochloride
CAS 2508-72-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Antazoline hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H19 N3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[(N-benzylanilino)methyl]-, monohydrochloride (8CI), 2-(N-Benzylanilinomethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 5512M, Antastan, Antasten, Antazoline chloride, Antazoline hydrochloride, Antihistal, Antistin, Antistina, Antistine hydrochloride, Azalone, Ben-a-hist, Dibistin, Fenazolina, Histazine, Histostab, Imidamine, Phenazoline hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C17H19N3.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);1H
SMILES Cl.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3
IUPAC-Name N-Benzyl-N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)anilin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 301.81
Menge 250 mg
Formelmasse 301.1346 g/mol