Learn More
Anthracen-9(10H)-on (Anthron), Mikromol™
Artikelnummer. 30051339
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051339 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30051339 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0137.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Anthracen-9(10H)-on (Anthron)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
CAS 90-44-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H10 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Anthracen-9(10H)-one, Dithranol Imp. A (EP), Anthrone, Dithranol Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
SMILES O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
IUPAC-Name 10H-anthracen-9-on
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
Menge 25 mg
Formelmasse 194,0732 g/mol