Learn More
Anthranilsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10775741 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10775741 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10775741 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 104915000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Anthranilsäure, CAS-Nr. 118-92-3, auch bekannt als 2-Aminobenzoesäure oder o-Amino-Benzoesäure, ist eine organische aromatische Säure.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Anthranilsäure ist eine organische aromatische Säure, die aus Benzoesäure mit einer o-substituierten Aminogruppe besteht
Anthranilsäure wird als Metabolit im L-Tryptophan-Kynurenin-Weg produziert und kommt sowohl bei Mäusen als auch beim Menschen vor
Ester von Anthranilsäure werden in Parfümen, Farbstoffen, bei der Entwicklung synthetischer Aromastoffe sowie als Vogel- und Insektenschutzmittel verwendet
Anthranilsäure wurde als Fungizid/Schimmelpilzhemmer verwendet
Anwendungen
Anthranilsäure ist ein organisches Reagenz für die Herstellung von Farbstoffen, Pigmenten und Parfümen
Es wurde zur Fluoreszenz-Markierung von reduzierenden Glykanen für die Analyse mit HPLC oder LC/MS verwendet
Es kann als Fluorophor-Gruppe in FRET-Anwendungen verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthranilic acid
Namenshinweis 98+%
CAS 118-92-3
Summenformel C7H7NO2
Menge 500 g
InChI-Schlüssel RWZYAGGXGHYGMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=CC=C1C(O)=O
IUPAC-Name 2-Aminobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anthranilic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.