Learn More
Anthron (~90%), TRC
Artikelnummer. 30335988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335988 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335988 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA67960025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
CAS 90-44-8
Summenformel C14 H10 O
Menge 25 g
Synonym Anthracen-9(10H)-one, Dithranol Imp. A (EP), Anthrone
InChI-Formel InChI=1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
SMILES O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
IUPAC-Name 10H-anthracen-9-on
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
Formelmasse 194.0732