missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adaptin γ Mouse, Unlabeled, Clone: 88, BD

Artikelnummer. p-3855939
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
15845429 50 μg 1 Set
15855429 150 μg 1 Set
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15845429

Marke: BD Biosciences 610385

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Sorting of integral membrane proteins at various stages of the endocytic and secretory pathways is mediated by vesicular trafficking between a variety of organelles. Two sorting signals are tyrosine-based and dileucine-based signals that interact with heterotetrameric adaptor protein complexes (AP-1, AP-2, AP-3, and AP-4), which are associated with the vesicle coats. These coatomers contain two large Adaptin proteins (γ, α, δ, or ε and β1, β2, β3, β4 respectively) that are noncovalently linked to one medium chain (μ1, μ2, μ3, or μ4) and one small chain ( σ1, σ2, σ3, or σ4). The AP-1 and AP-3 complexes are involved in protein sorting from the TGN and endosomes, while AP-2 adaptor complexes are involved in clathrin-mediated endocytosis. Adaptin ? shows more homology with Adaptin α than with Adaptin β. The conserved regions between Adaptins γ and α could be important for binding to other components of the AP-1 and AP-2 complexes, respectively.

Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blotting

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Adaptin γ
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 88
Konzentration 250μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse Adaptin γ aa. 642-821
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Canine, Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store undiluted at -20°C.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.