missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

amelogenin (amelogenesis imperfecta 1, X-linked), Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16115317
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16115317 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16115317

Marke: Abnova H00000265D01P.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human AMELX protein.

This gene encodes a member of the amelogenin family of extracellular matrix proteins. Amelogenins are involved in biomineralization during tooth enamel development. Mutations in this gene cause X-linked amelogenesis imperfecta. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq

Sequence: MGTWILFACLLGAAFAMPLPPHPGHPGYINFSYEVLTPLKWYQSIRPPYPSYGYEPMGGWLHHQIIPVLSQQHPPTHTLQPHHHIPVVPAQQPVIPQQPMMPVPGQHSMTPIQHHQPNLPPPAQQPYQPQPVQPQPHQPMQPQPPVHPMQPLPPQPPLPPMFPMQPLPPMLPDLTLEAWPSTDKTKREEVD

Spezifikation

Antigen amelogenin (amelogenesis imperfecta 1, X-linked)
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human AMELX protein.
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.4
Gen AMELX
Gen-Zugriffsnummer NM_001142.2
Gen-Alias AIH1/ALGN/AMG/AMGL/AMGX
Gensymbole AMELX
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen AMELX (NP_001133.1, 1 a.a. ∼ 191 a.a) full-length human protein.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 265
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.