Learn More
BD Anti-Avidin-Fluorescein Isothiocyanat, FITC, Klon: Avidin
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Avidin |
| Konzentration | 0,5 mg/mL |
| Konjugat | FITC (Fluorescein) |
| Menge | 0,5 mg |
| Kennzeichnung | Nur für Forschungszwecke (RUO) |
| Lagerungspuffer | Wässrige Pufferlösung, die weniger als oder exakt 0,09 % Natriumazid enthält |
| Inhalt und Lagerung | Unverdünnt bei 4 °C lagern. Vor längerer Lichteinstrahlung schützen. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |